Kluczowe dokumenty
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1480/06D
Wybierz wielkość
10 EA
937,00 zł
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
937,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1480/06D
śr. zewn. podstawy
74 mm
śr. × wys.
80 mm × 20 mm
pojemność naczynia
~100 mL
śr. wewn. górnej części
75 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Specjalnie uformowane, aby zapewnić równomierną grubość ścianek i stałą wydajność optyczną
  • Wytrzymuje wielokrotne autoklawowanie
  • Wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)