Kluczowe dokumenty
SLW1450/04D
Pyrex® Evaporating dish
90 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1450/04D
Wybierz wielkość
10 EA
818,00 zł
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
818,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat base
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1450/04D
Wysokość
45 mm
Średnica
80 mm
śr. naczynia
80 mm
pojemność
90 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN 12336
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Wysoka odporność na działanie chemikaliów i szok termiczny
  • Płaska podstawa
  • Zakrzywione boki z wylewką
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)