Kluczowe dokumenty
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1134/12
Wybierz wielkość
2 EA
670,00 zł
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Połączenie
Joints neck (43)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated: no
without cap
baffled
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1134/12
Wysokość
222 mm
śr. zewn. obudowy
129 mm
pojemność
1,000 mL
śr. wewn. szyjki
43 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Idealny do przygotowywania kultur bakterii
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Posiada 4 wgłębienia zapewniające optymalne i spójne mieszanie
  • Nadaje się do wielokrotnych cykli w autoklawie w temperaturze 121 st. C
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)