SLW1132/15
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
joint: 29/32, capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1132/15
Wybierz wielkość
1430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1430,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck29/32
joint: 29/32
opis
ground joint
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1132/15
pojemność
250 mL
Średnica
85 mm
Opis ogólny
- Kolby Erlenmeyera z nasadką z wysokiej jakości szlifowanego szkła 1553
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
- Podziałka i miejsce do oznaczania pokryte białą emalią
Cechy i korzyści
- Zgodność z normami ISO 1773 i 4797
- Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Łatwa do odczytania biała emalia i podziałka umożliwiają przybliżony pomiar zawartości kolby.
- Uwaga: Kolby stożkowe nie nadają się do użytku w warunkach próżni, chyba że zostały specjalnie do tego zaprojektowane.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)