Kluczowe dokumenty
SLW1132/14
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
joint: 24/29, capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1132/14
Wybierz wielkość
10 EA
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
joint neck24/29
joint: 24/29
opis
ground joint
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1132/14
pojemność
250 mL
Średnica
85 mm
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z nasadką z wysokiej jakości szlifowanego szkła 1553
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Podziałka i miejsce do oznaczania pokryte białą emalią
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)