Kluczowe dokumenty
SLW1070/36D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
6000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/36D
Wybierz wielkość
1 EA
804,00 zł
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
804,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
1070/36D
SciLabware
Wysokość
340 mm
średnica obudowy
237 mm
pojemność
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
śr. wewn. szyjki
57 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN ISO 1773
  • Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
  • Wykonane ze szkła Pyrex® zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
  • Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
  • Z białą emalią do znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)