Kluczowe dokumenty
SLW1060/06D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 50 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1060/06D
Wybierz wielkość
10 EA
868,00 zł
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
868,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
1060/06D
SciLabware
średnica nominalna
50 mm
Opis ogólny
Szkiełka zegarkowe
  • Do odparowywania i przykrywania podgrzewanych zlewek
  • Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex
  • Ogniowo polerowane krawędzie zmniejszają liczbę odprysków i pęknięć
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN 12341
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Odporne na wysoką temperaturę
  • Krawędzie polerowane ogniowo w celu zmniejszenia odprysków i pęknięć
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)