Kluczowe dokumenty
SLW1004-150
Pyrex® Berzelius beakers, heavy duty, tall form, with printed trace code
150 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1004-150
Wybierz wielkość
10 EA
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
393,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
1004-150
SciLabware
Wysokość
95 mm
śr. zewn.
54 mm
pojemność
150 mL
Opis ogólny
  • Mechanicznie mocniejsze niż standardowe zlewki
  • Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
  • Wzmocnione brzegi i wylewka, mniej podatne na pęknięcia podczas mycia itp.
  • Grubsze ścianki i cięższe podstawy
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex®
  • Z nadrukiem Trace Code umożliwiającym pobranie certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Biała podziałka i miejsce do znakowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)