Merck
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3