Przejdź do
84160
Salicylaldehyde
redist., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471388
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 33 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
quality
redist.
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Salicylaldehyde can be used to synthesize:
  • Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
  • Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
  • 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
  • Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03273CRM78313S356
description
redist., ≥99.0% (GC)
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
reagent grade, 98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.573
refractive index
n20/D 1.573
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)