Merck
QBD10007
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®24-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H117F4N3O28S
Masa cząsteczkowa:
1520.71
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
Klucz InChI
DZXHDWHQLGLRLF-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester biotyny-986924-TFP ma ugrupowanie 2,3,5,6-tetrafluorofenylowe (TFP), które hydrolizuje wolniej niż estry NHS w środowisku wodnym i jest bardziej reaktywne wobec amin niż estry NHS. Ester biotyny-986924-TFP o pojedynczej masie cząsteczkowej ma długą przekładkę o ściśle określonej długości (99,3 Å) między cząsteczką biotyny a znakowaną cząsteczką. Ten element dystansowy dPEG nadaje etykiecie biotyny wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie. W przypadku biotynylowanych peptydów i białek, element dystansowy dPEG znacznie zmniejsza agregację i wytrącanie zmodyfikowanej cząsteczki oraz zmniejsza niespecyficzne wiązanie cząsteczki, co jest częstym problemem w przypadku cząsteczek, które zostały biotynylowane za pomocą szeroko stosowanej biotyny NHS-LC.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)