Kluczowe dokumenty
PL800GN-10
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
Wybierz wielkość
1 PAIR
2590,00 zł
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
2590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
neoprene
rozmiar
10 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GN-10
Opis ogólny
Czarne rękawice neoprenowe Plas-Labs zapewniające odporność chemiczną
Uwaga: Rękawy, rękawice i złącza rękawic należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)