Kluczowe dokumenty
PL800GH-8-6
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 6 in. ports)
Wybierz wielkość
1 PAIR
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Hypalon®
rozmiar
8 (for 6 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GH-8-6
Opis ogólny
Biała guma Plas-Labs 2497 zapewnia odporność na ścieranie, utleniające chemikalia, ozon i promieniowanie UV
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Informacje prawne
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)