Merck
Z562939
Plas-Labs Nitrogen dry-box glove box
AC/DC input 240 V AC, UK plug, Plas-Labs 850-NB/EXP
Wybierz wielkość
1 EA
91 950,00 zł
91 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
91 950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
91 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
CE Compliant
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 850-NB/EXP
wys. × szer. × śr.
26 in. × 41 in. × 26 in., inside dimensions
38 in. × 55 in. × 35 in., outside dimensions
masa
250 lb
Opis ogólny
Price includes shipping
The Plas-Labs nitrogen single-station glove box is a completely enclosed chamber which is ideal for working in a preferred atmosphere. Inert gases like Argon, Nitrogen, and Plasma are easily maintained. It is compact, portable, and lightweight. The design makes is easily moveable from lab to lab.
  • Clear, one piece acrylic top with molded base section
  • Double layered, closed cellular neoprene gaskets for airtight seal between top and base
  • Adjustable SS clamp compensate for wear
  • 8 in. O.D. ports with ambidextrous Hypalon® gloves with SS O-rings
  • Transparent transfer chamber (12 L × 11 in. I.D.) with adjustable vacuum gauge
  • Gas-drying train with DesiSphere desiccating canisters, self-sealing quick-disconnects enable change of drying train without disturbing internal atmosphere
  • Two vacuum/pressure pumps - one for transfer chamber, one for drying train to speed purging
  • Fluorescent light system with illuminated controls
Informacje prawne
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)