Kluczowe dokumenty
PH018526
(1R,5S)-3-(2-Methoxyphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
COC1=CC=CC=C1[C@H]2C[C@H]3N[C@H](CC3)C2
InChI
1S/C14H19NO/c1-16-14-5-3-2-4-13(14)10-8-11-6-7-12(9-10)15-11/h2-5,10-12,15H,6-9H2,1H3/t10-,11-,12+
Klucz InChI
UCQKTPCDYDQZND-CNDDSTCGSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)