Kluczowe dokumenty
PCL200
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
200 nm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
średnia średnica
200 nm
Opis ogólny
Cząsteczki PCL są wykonane z poli(Ɛ-kaprolaktonu) o MW 14 000. 10 mg/ml zawiesiny cząsteczek w wodzie DI. Przed każdym użyciem należy poddać cząstki sonikacji lub worteksowaniu.
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.