Merck
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Synonim(y):
1,4-Epoxycyclohexane
Wybierz wielkość
5 G
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
539,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Klucz InChI
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)