NRS5500HWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 8 in., heavy wall
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass tube
Właściwości
heavy wall
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-HW-IPV-8
Parametry
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Długość
8 in.
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm