Kluczowe dokumenty
NORS58008
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes
frequency 800 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, Probówki nmr, lampy nmr
Wybierz wielkość
5 EA
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-800-8
Parametry
800 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
±0.0038 mm
koncentryczność
±0.0025 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Wykonane ze szkła ASTM typu 1 klasy A, rurki Norell Select Series NMR są specjalnie zaprojektowane do spektroskopii NMR o wysokiej rozdzielczości. Seria Select zapewnia niezawodne działanie w przypadku technik wirowania lub bez wirowania, określania struktury małych cząsteczek lub określania struktury 3-D białka błonowego.
Cechy i korzyści
  • Norell® Select Series NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
  • The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
  • Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
  • Compatible with new-generation lab automation systems.
  • Features a NorLoc cap for sample protection during critical applications.
Informacje prawne
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)