Kluczowe dokumenty
NOR506P8
Norell® Standard Series 5 mm NMR tubes
frequency 300+ MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
25 EA
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 506-P-8
Parametry
300+ MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
±0.025 mm
koncentryczność
±0.007 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
The Norell® Standard Series NMR tubes are redesigned to eliminate tube wall and bottom variations. This improves shimming times and sample reproducibility. Manufactured out of ASTM Type 1 Class B glass, or commonly referred to as N-51A, these NMR tubes are designed for auto-sampling systems and high-throughput NMR spectroscopy.
Cechy i korzyści
  • NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
  • Suitable for routine NMR.
  • Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
  • The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
  • Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
  • NMR tubes in any length provided upon request.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)