Przejdź do
AXYMCT150SP
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, in spectrum pack, pkg of 10x500tubes/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121702
eCl@ss:
32040301
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-150-SP, Corning
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
size
1.5 mL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYMCT150VAXYMCT200XAXYMCT200R
description
size 1.5 mL, in spectrum pack, pkg of 10x500tubes/cs
description
size 1.5 mL, violet, pkg of 10x500tubes/cs
description
size 2.0 mL, amber, pkg of 10x500tubes/cs
description
size 2.0 mL, red, pkg of 10x500tubes/cs
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-150-SP, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc MCT-150-V
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc MCT-200-X
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-200-R, Corning
size
1.5 mL
size
1.5 mL
size
2.0 mL
size
2.0 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boil proof microtubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)