Kluczowe dokumenty
NCXGSLH980
Sigma-Aldrich
Gold Nanoshells
λmax, 980 nm, NanoXact, 1 mg/mL in water, Carboxyl (Lipoic Acid)
Wybierz wielkość
1 ML
1650,00 zł
5 ML
6590,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1650,00 zł
5 ML
6590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoshells
stężenie
1 mg/mL in water
λmaks.
980 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze złote nanopowłoki to nanocząstki rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR) składające się z nanoskalowego rdzenia krzemionkowego otoczonego ultracienką złotą powłoką. Zmieniając stosunek średnicy rdzenia do grubości powłoki, można dostroić właściwości absorpcyjne i rozpraszające nanopowłoki w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni (NIR). W przypadku tych powłok zwiększenie rozmiaru rdzenia krzemionkowego i zmniejszenie grubości złotej powłoki powoduje przesunięcie rezonansu plazmonów w kierunku obszaru NIR. Ta klasa nanocząstek plazmonowych ma szeroki zakres zastosowań, w tym w filtrach optycznych, czujnikach i terapii przeciwnowotworowej. Aby zwiększyć stabilność steryczną, nasze złote nanopowłoki zostały pokryte PVP (poliwinylopirolidonem 40 kD).
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)