NCXGSIR150
Gold Nanoshells
150 nm, with Streptavidin, Bioready, OD 10, Streptavidin, in Aqueous Conjugate Buffer
Wybierz wielkość
2560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2560,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanoshells
OD
10
wielkość cząstki
150 nm
Zastosowanie
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym sprzęganiu z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne złote nanopowłoki BioReady składają się z rdzenia krzemionkowego i złotej powłoki i są dostępne z karboksylowymi, NHS i streptawidynowymi grupami funkcyjnymi na powierzchni. Te nowe złote nanopowłoki dobrze nadają się do zastosowań w testach przepływu bocznego. Złote nanopowłoki wykazują silną absorbancję i wykazują większy sygnał na cząstkę, a w porównaniu z konwencjonalnymi nanocząstkami złota o wielkości 40 nm, mogą one zwiększyć czułość testu 20-krotnie. Powierzchnia złota w tych nanopowłokach jest obiecująca, ponieważ zastąpienie ich w istniejących testach opartych na nanocząstkach złota powinno być łatwe. Złote nanopowłoki oferują niebieski/szary pasek o wysokim kontraście (w porównaniu do czerwonego lub różowego paska ze złota 40 nm).
Złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową mogą być stosowane do silnego sprzęgania kowalencyjnego. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane złote nanopowłoki sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanopowłokom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)