Kluczowe dokumenty
NCXAUXU50
Sigma-Aldrich
Gold Nanospheres
Ultra Uniform, 50 nm, 0.05 mg/mL (Aqueous 2 mM Sodium Citrate), PEG Carboxyl 0.8 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
nanospheres
stężenie
0.05 mg/mL (Aqueous 2 mM Sodium Citrate)
wielkość cząstki
50 nm
Zastosowanie
Dzięki swoim właściwościom plazmonicznym nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i standardy wielkości.
Nasze "Ultra Uniform Gold Nanospheres" są idealne do zastosowań wymagających najwyższej jednorodności pod względem wielkości i kształtu. Cząstki te mają niemal idealnie kulisty kształt, gładkie powierzchnie i niezwykle wąskie rozkłady wielkości (CV < 5-6%). Te złote nanosfery są dostępne w rozmiarach od 10 nm do 100 nm w stężeniu 0,05 mg / ml (zawartość złota) w 2 mM roztworze cytrynianu sodu, a ich powierzchnia jest stabilizowana ligandem zakończonym karboksylem.
Ze względu na ich wysoką jednorodność pod względem wielkości i kształtu, te nanosfery Au rozpraszają światło w jednym kolorze w obrazowaniu mikroskopowym w ciemnym polu. Wysoka czystość ich sygnatur rozpraszania światła czyni je idealnymi etykietami rozpraszającymi do obrazowania i blokami konstrukcyjnymi dla nanostruktur i urządzeń plazmonicznych.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)