NCXAUXU30
Gold Nanospheres
Ultra Uniform, 30 nm, 0.05 mg/mL (Aqueous 2 mM Sodium Citrate), PEG Carboxyl 0.8 kDa
Wybierz wielkość
571,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
571,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
stężenie
0.05 mg/mL (Aqueous 2 mM Sodium Citrate)
wielkość cząstki
30 nm
Zastosowanie
Nasze "Ultra Uniform Gold Nanospheres" są idealne do zastosowań wymagających najwyższej jednorodności pod względem wielkości i kształtu. Cząstki te mają niemal idealnie kulisty kształt, gładkie powierzchnie i niezwykle wąskie rozkłady wielkości (CV < 5-6%). Te złote nanosfery są dostępne w rozmiarach od 10 nm do 100 nm w stężeniu 0,05 mg / ml (zawartość złota) w 2 mM roztworze cytrynianu sodu, a ich powierzchnia jest stabilizowana ligandem zakończonym karboksylem.
Ze względu na ich wysoką jednorodność pod względem wielkości i kształtu, te nanosfery Au rozpraszają światło w jednym kolorze w obrazowaniu mikroskopowym w ciemnym polu. Wysoka czystość ich sygnatur rozpraszania światła czyni je idealnymi etykietami rozpraszającymi do obrazowania i blokami konstrukcyjnymi dla nanostruktur i urządzeń plazmonicznych.
Przechowywanie i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)