Merck
N12104
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
99%
Synonim(y):
4-Nitropiazthiole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H3N3O2S/c10-9(11)5-3-1-2-4-6(5)8-12-7-4/h1-3H
Klucz InChI
IWQKAMJGVIHECB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shi-Wen Lv et al.
Journal of hazardous materials, 387, 122011-122011 (2020-01-14)
Nowadays, designing highly active photocatalysts for pollutant degradation under visible light still remains a challenging problem. Herein, a novel benzothiadiazole functionalized Co-doped MOF-based photocatalyst with electron deficient unit was first synthesized via a feasible step-by-step assembly strategy. Benzothiadiazole, as typical