Kluczowe dokumenty
MT51350104
Rozwiązanie do regeneracji Mettler-Toledo
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350104
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Do regeneracji elektrod szklanych. Czas obróbki około 1 minuty.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)