Kluczowe dokumenty
MT51344750
Referencyjny roztwór do napełniania A Mettler Toledo perfectION
volume 5 x 60 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344750
pojemność
5 x 60 mL
Informacje prawne
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)