MT51343165
Elektroda pH Mettler-Toledo 1388 Semi-Micro
for measuring in small or narrow neck vessels
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass membrane (A41)
glass shaft
opis
Reference electrolyte XEROLYT™ EXTRA Polymer
Reference system ARGENTHAL™
S7 connector
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343165
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
100 mm × 6 mm
zakres pH
0-12
Opis ogólny
Zaprojektowana do pomiarów w małych lub wąskich naczyniach.
Zaprojektowana z trzonem o średnicy 6 mm, 1388 Semi-Micro jest w stanie mierzyć pH w małych lub wąskich naczyniach. Kombinowana konstrukcja pozwala uniknąć stosowania oddzielnych elektrod referencyjnych i wskazujących.
Model 1388 Semi-Micro zawiera najnowszy elektrolit polimerowy: 8154 EXTRA, który charakteryzuje się wysoką stabilnością sygnału, bardzo krótkim czasem reakcji i wysoką odpornością chemiczną. Serwis i obsługa nie mogą być prostsze dzięki elektrolitowi polimerowemu i otwartemu połączeniu referencyjnemu. Do głowicy śrubowej S7 można podłączyć różne kable, co pozwala na użycie z szeroką gamą mierników.
- Wałek o średnicy 6 mm
- Konstrukcja kombinowana
- Odłączany kabel
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)