MT51343104
Mettler-Toledo InLab® Expert pH electrode
Temperature probe NTC 30 kOhm, MultiPin™ connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
PEEK shaft
glass shaft (U)
opis
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343104
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-14
Opis ogólny
InLab® Expert to wszechstronne elektrody pH z opcją różnych złączy i zintegrowanymi czujnikami temperatury.
Idealne do szerokiego zakresu zastosowań, w tym emulsji, zawiesin, ścieków i roztworów zawierających białka i siarczki.
Elektroda InLab Expert została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności.
Drobnoporowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu w krytycznych mediach, takich jak zawiesiny i ścieki. Natomiast elektroda InLab Expert ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia.
Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą dwóch otwartych złączy, dlatego nie ma złącza do zablokowania. Ponadto, wysokiej jakości wałek z tworzywa sztucznego (PEEK) zapewnia wysoki poziom odporności chemicznej i wytrzymałości. Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi referencyjnemu ARGENTHAL™, który zmniejsza utratę chlorku srebra z przewodu referencyjnego przy różnych temperaturach próbki. Do głowicy MultiPin™ można podłączyć różne przewody, co umożliwia korzystanie z szerokiej gamy mierników.
Idealne do szerokiego zakresu zastosowań, w tym emulsji, zawiesin, ścieków i roztworów zawierających białka i siarczki.
Elektroda InLab Expert została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności.
Drobnoporowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu w krytycznych mediach, takich jak zawiesiny i ścieki. Natomiast elektroda InLab Expert ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia.
Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą dwóch otwartych złączy, dlatego nie ma złącza do zablokowania. Ponadto, wysokiej jakości wałek z tworzywa sztucznego (PEEK) zapewnia wysoki poziom odporności chemicznej i wytrzymałości. Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi referencyjnemu ARGENTHAL™, który zmniejsza utratę chlorku srebra z przewodu referencyjnego przy różnych temperaturach próbki. Do głowicy MultiPin™ można podłączyć różne przewody, co umożliwia korzystanie z szerokiej gamy mierników.
- Wysokiej jakości plastikowy trzon (PEEK)
- Elektrolit polimerowy XEROLYT™
- Otwarte złącze
- Odniesienie ARGENTHAL
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
MultiPin is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
XEROLYT is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)