Kluczowe dokumenty
MT51340288
Mettler Toledo InLab® 413 SG pH electrode
for use with emulsions, suspensions, effluent water and solutions containing proteins and sulphides
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
PEEK shaft
glass, U membrane
opis
BNC/RCA (Cinch), IP67 connector
Reference electrolyte XEROLYT Polymer
Reference system ARGENTHAL
Temperature probe NTC 30 kOhm
designed for SevenGo SG2 and SG8
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340288
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
2 m
zakres pH
0-14
Opis ogólny
Elektroda pH Mettler Toledo InLab® 413 SG to wszechstronna, kombinowana elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury i stałym kablem ze złączem BNC/Cinch (RCA).
Idealna do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do emulsji, zawiesin, ścieków i roztworów zawierających białka i siarczki
Elektroda InLab® 413 została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Drobnoporowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu w krytycznych mediach, takich jak zawiesiny i ścieki. Natomiast elektroda InLab® 413 ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia.
Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą dwóch otwartych złączy, dlatego nie ma złącza do zablokowania.
Ponadto wysokiej jakości wałek z tworzywa sztucznego (PEEK) zapewnia wysoki poziom odporności chemicznej i wytrzymałości.
Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi referencyjnemu ARGENTHAL , który zmniejsza utratę chlorku srebra z drutu odniesienia przy różnych temperaturach próbki.
  • Wysokiej jakości plastikowy trzon (PEEK)
  • Elektrolit polimerowy XEROLYT
  • Otwarte złącze
  • ReferencjaARGENTHAL
  • Zintegrowany czujnik temperatury
Sonda jest w pełni zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu (stopień ochrony IP67).
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
XEROLYT is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)