MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonim(y):
płynny bufor pH 9,21
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302070
pojemność
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości bufory Mettler-Toledo Rainbow I do dokładnej kalibracji i konserwacji czujników.
- Opakowania o małej objętości (saszetki jednorazowego użytku) gwarantują świeżość roztworów i łatwość użycia.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)