Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MP83501010
Sigma-Aldrich
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Materiały
silicon membrane
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
opakowanie
pkg of 10 pieces
rozmiar
10 mm × 10 mm
grubość
350 μm
wielkość porów
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
kompatybilność
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Zastosowanie
Makroporowaty krzem jest przydatny w zastosowaniach wymagających stabilności mechanicznej i chemicznej przy wysokim stopniu uporządkowania porów. Nasze makroporowate membrany krzemowe są produkowane z wafli krzemowych z domieszką n i mają średnicę porów od 1 do 8 μm. Odchylenie standardowe średnicy porów i odległości między porami dla tych porowatych membran krzemowych wynosi mniej niż 5%. Ten makroporowaty krzem znajduje zastosowanie w filtracji, jako platformy dla wielofunkcyjnych czujników przepływowych, jako elektrody ogniw paliwowych lub mikroreaktorów itp. Mogą być również wykorzystywane jako szablony do wytwarzania kompozytów w skali mikro, takich jak rury lub druty, poprzez osadzanie elektrochemiczne lub przy użyciu stopionych polimerów. Sugerujemy użycie pęsety próżniowej na przedniej stronie lub pęsety polimerowej na powierzchniach bocznych.
Informacje prawne
Produkt firmy SmartMembranes-GmbH
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)