Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MP150105
Sigma-Aldrich
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Wybierz wielkość
5 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1340,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
silicon membrane
opis
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 5 pieces
rozmiar
10 mm × 10 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
kompatybilność
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Zastosowanie
Makroporowaty krzem jest przydatny w zastosowaniach wymagających stabilności mechanicznej i chemicznej przy wysokim stopniu uporządkowania porów. Nasze makroporowate membrany krzemowe są produkowane z wafli krzemowych z domieszką n i mają średnicę porów od 1 do 8 μm. Odchylenie standardowe średnicy porów i odległości między porami dla tych porowatych membran krzemowych wynosi mniej niż 5%. Ten makroporowaty krzem znajduje zastosowanie w filtracji, jako platformy dla wielofunkcyjnych czujników przepływowych, jako elektrody ogniw paliwowych lub mikroreaktorów itp. Mogą być również wykorzystywane jako szablony do wytwarzania kompozytów w skali mikro, takich jak rury lub druty, poprzez osadzanie elektrochemiczne lub przy użyciu stopionych polimerów. Sugerujemy użycie pęsety próżniowej na przedniej stronie lub pęsety polimerowej na powierzchniach bocznych.
Informacje prawne
Produkt firmy SmartMembranes-GmbH
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)