Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł 694,50 zł |
Informacje o tej pozycji
694,50 zł
Cena katalogowa926,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
Application
3C3MP can also be used as a reactant to prepare chloro(1-ethyl-1-methylpropyl)magnesium (Grignard reagent), which is used in the Kumada–Tamao–Corriu coupling reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.664 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 115-116 °C/760 mmHg (lit.) | bp 64 °C (lit.) | bp 57-59 °C/12 mmHg (lit.) | bp 114-117 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.376 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?