Przejdź do
M28804
2-(2-Methylaminoethyl)pyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-086-4
MDL number:
Assay:
97%
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
InChI key
UUQMNUMQCIQDMZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
667676709336102245
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
bp
95 °C/0.4 mmHg
bp
-
bp
191 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.524
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C
density
0.994 g/mL at 25 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH3(11255)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)