Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł 346,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-147-5
Beilstein/REAXYS Number:
110353
MDL number:
Assay:
97%
346,50 zł
Cena katalogowa462,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Dimethylamino)pyridine is a clear, colorless to light yellow liquid.
Application
2-(Dimethylamino)pyridine in toluene at room temperature in the presence of 1.1 equivalent of methyl trifluoromethanesulfonate forms (2-pyridyl)-trimethylammonium trifluoromethanesulfonate salt. It is used as a model substrate in the preparation of chelate carbene via cyclometalation, H2 loss and reversible α-elimination.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 98-100% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.984 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.979 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.417 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 191 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 204-210 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group chloro, fluoro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?