Merck
L380045
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Synonim(y):
DCI activator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
stężenie
29-32 g/L
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear Appearance of Solution
clear
kompatybilność
configured for ABI
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C