Przejdź do
L020000
TCA Deblock
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
7050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
for DNA synthesis, for DNA synthesis
storage condition
dry at room temperature
concentration
28-32 g/L (TCA content, titration)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
Preparation Note
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Other Notes
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L020000BI0841L023050
concentration
28-32 g/L (TCA content, titration)
concentration
28-32 g/L (TCA content, titration)
concentration
-
concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
color
clear
color
clear
color
-
color
clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
type
for DNA synthesis, for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
-
type
for DNA synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TCA Deblock
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)