Merck
KN8972300008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Synonim(y):
897230-0008
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897230-0008
Parametry
300 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
8 in. × 28 μm × 38 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Każda precyzyjna rurka o średnicy 5 mm jest w 100% sprawdzana, aby spełnić najbardziej rygorystyczne standardy. Rurki te są wykonane ze szkła borokrzemianowego KG-33 i idealnie nadają się do uszczelniania bezpośrednio kolektorów próżniowych, złączy lub zaworów. Grubość ścianki tych precyzyjnych rurek wynosi 0,38 mm.
Dołączone są zaślepki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Dołączone nakładki z polietylenu
  • Piaskowane miejsce znakowania
  • OD 4,97 (+0,0000/-0,013) mm
  • ID 4,20 (+0,013/-0,0000) mm
  • Grubość ścianki 0,375 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)