Merck
JKA13002
Sigma-Aldrich
mPEG12-Propionic acid
Synonim(y):
mPEG12-PA, kwas metoksy-PEG-propionowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOC)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-4-5-10-3-2-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
KWMXBFIAGYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monodyspersyjny PEG. Grupa COOH jest stabilna i może być aktywowana.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)