Merck
IDE201D
Interdigitated Chip
IDE201D
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Pozwól nam pomóc
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, die layer thickness 36 nm boron nitride, electrode layer thickness 60 nm gold, type 2
feature
BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 12 diced devices
manufacturer/tradename
IDE201D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
IDE100IDE200DIDE101
feature
BN/SiO2 coating
feature
-
feature
-
feature
BN/SiO2 coating
packaging
pkg of 12 diced devices
packaging
pkg of 12 non-diced devices
packaging
pkg of 12 diced devices
packaging
pkg of 12 non-diced devices
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
material
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
material
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold, type 1
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold, type 2
description
die layer thickness 300 nm SiO2, die layer thickness 36 nm boron nitride, electrode layer thickness 60 nm gold, type 1
manufacturer/tradename
IDE201D
manufacturer/tradename
IDE100
manufacturer/tradename
IDE200D
manufacturer/tradename
IDE101
die thickness
525 μm , silicon
die thickness
525 μm , silicon
die thickness
525 μm , silicon
die thickness
525 μm , silicon
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)