Merck
IDE101
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Właściwości
BN/SiO2 coating
opakowanie
pkg of 12 non-diced devices
producent / nazwa handlowa
IDE101
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome