Merck
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
Synonim(y):
5-HIAA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
Beilstein:
168797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Klucz InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Metabolite of serotonin.
Działania biochem./fizjol.
Major serotonin metabolite.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the