Merck
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
Synonim(y):
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
Beilstein:
1720567
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~97%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)