Merck
H15802
Sigma-Aldrich
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
99%
Synonim(y):
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.63
Beilstein:
3689338
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Klucz InChI
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3