Merck
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane
powder
Synonim(y):
1,1,2,2-Ethanetetra-p-phenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤10% residual solvent
kolor
white to off-white
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
Klucz InChI
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)