GN503NPERC
Whatman® Mini-UniPrep® G2 standard septum
regenerated cellulose membrane, pore size 0.2 μm, clear vial, pack of 1000
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
regenerated cellulose membrane
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29028466 (US reference)
Whatman GN503NPERC
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Jak działa filtr bezstrzykawkowy Mini-UniPrep®
Filtry bezstrzykawkowe Mini-UniPrep® G2 mogą być używane ręcznie lub z multikompresorem. Multikompresor pozwala na przetwarzanie wielu próbek filtracyjnych, dodatkowo skracając czas przygotowania próbki do analizy chromatograficznej.
Korzystanie z filtra bezstrzykawkowego Mini-UniPrep® G2 jest łatwe. Jeśli nie używasz multikompresora, po prostu umieść próbkę w urządzeniu Mini-UniPrep®, włóż tłok i ściśnij. Próbka jest filtrowana szybko i łatwo. Unikalna konstrukcja pozwala na wtłoczenie ciekłej próbki do zbiornika tłoka. Nadmiar powietrza wydostaje się przez otwór odpowietrzający, dopóki uszczelka nie zostanie zatrzaśnięta. Filtr bezstrzykawkowy Mini-UniPrep® może być następnie używany w autosamplerze.
Cechy i korzyści
- Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
- Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
- Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
- Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
- Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
- Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)