Kluczowe dokumenty
GN503NPEORG
Whatman® Mini-UniPrep® G2 standard septum
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, clear vial, pack of 1000
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy
Wybierz wielkość
1 PKG
28 350,00 zł
28 350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
28 350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
28 350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29026058 (US reference)
Whatman GN503NPEORG
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2857 G 2 to uniwersalny filtr bezstrzykawkowy z komorą ze szkła borokrzemianowego. Zastępuje filtry strzykawkowe do przygotowywania próbek UHPLC/HPLC z użyciem autosamplera, zapewniając łatwiejszą obsługę i mniejszą liczbę elementów eksploatacyjnych. Przekształć przygotowywanie próbek HPLC i UHPLC za pomocą naszych filtrów bezstrzykawkowych 2857 G2. Filtry te łączą cztery kroki w jednym, oferując szybkie, wydajne i mniej marnotrawne rozwiązanie do filtracji próbek przed chromatografią.
Jak działa filtr bezstrzykawkowy 2857
Filtry bezstrzykawkowe 2857 G2 mogą być używane ręcznie lub z multikompresorem. Multikompresor pozwala na przetwarzanie wielu próbek filtracyjnych, dodatkowo skracając czas przygotowania próbki do analizy chromatograficznej.
Korzystanie z filtra bezstrzykawkowego 2857 G2 jest łatwe. Jeśli nie używasz multikompresora, po prostu umieść próbkę w urządzeniu 2857, włóż tłok i ściśnij. Próbka jest filtrowana szybko i łatwo. Unikalna konstrukcja pozwala na wtłoczenie ciekłej próbki do zbiornika tłoka. Nadmiar powietrza wydostaje się przez otwór odpowietrzający, dopóki uszczelka nie zostanie zatrzaśnięta. Filtr bezstrzykawkowy 2857 może być następnie używany w autosamplerze.
Cechy i korzyści
  • Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
  • Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
  • Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
  • Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
  • Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
  • Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)