GF96892251
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU065825
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 968-922-51
Długość
5 m
śr. przewodnika
0.25 mm
grubość izolacji
0.02 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)